SRP8039
Irisin
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CD121a, Fibronectin type III domain-containing protein 5 (cleaved), Fibronectin type III repeat-containing protein 2 (cleaved)
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Étiquette/Marqueur
FLAG® tagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~26 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FNDC5(252995)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable