SRP6362
IL13RA2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP, Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 precursor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
39.5 kDa (340 aa, 27-343 aa + His Tag)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IL13RA2(3598)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable