SRP6219
FGF-17 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FGFH, Fibroblast Growth Factor-17
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
22.7 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF17(8822)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research