SRP6089
AKR1C4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Aldo-keto reductase family 1 member C4, DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2A3
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
39.2 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AKR1C4(1109)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable