SRP6087
AKR1C1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
20-alpha HSD, Aldo-keto reductase family 1 member C1, DD1/DD2, DDH1, HBAB
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
38.9 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AKR1C1(1645)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable