SRP5024
EIF2AK3 (563-1115), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
DKFZp781H1925, HRI, PEK, PERK, WRS
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
15-21 nmol/min·mg
Poids mol.
~115 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EIF2AK3(9451)
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable