SRP4838
PTEN human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, Mutated in multiple advanced cancers 1, PTEN, Phosphatase and tensin homolog, Phosphatidylinositol-3
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Poids mol.
~86.0 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable