SRP4561
Resistin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ADSF, Adipose tissue-specific secretory factor, C/EBP-ε-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-α-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, RSTN
About This Item
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~11.9 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Retn(246250)
Description générale
Resistin is an adipocytokine secreted by fat tissues and is localized to pancreatic α-cells in rat.[1][2]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance