Des mutations du gène GDF-5 sont impliquées dans le syndrome de Grebe, caractérisé par une petite stature, des doigts supplémentaires, de petites extrémités difformes et du nanisme dans le cas du type Hunter-Thompson. La version mature et fonctionnelle de GDF-5 se présente sous la forme d′un homodimère de deux chaînes polypeptidiques (monomères) de 120 acides aminés liées par un seul pont disulfure. Chaque monomère de GDF-5 est exprimé comme la partie C-terminale d′un polypeptide précurseur, qui contient également un peptide signal de 27 acides aminés et un propeptide de 348 acides aminés. Ce précurseur subit une dimérisation intracellulaire, et est traité par une protéase du type furine après sécrétion.
Actions biochimiques/physiologiques
GDF-5 est exprimé dans les os longs durant le développement embryonnaire et après la naissance dans le cartilage articulaire. La protéine GDF-5 murine recombinante est un homodimère relié par un pont disulfure constitué de deux chaînes de 120 acides aminés.
Forme physique
Produit lyophilisé sans additifs.
Reconstitution
Centrifuger le flacon avant ouverture. Reconstituer dans de l′eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. Cette solution peut être conservée jusqu'à une semaine entre 2 et 8°C. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport (par exemple 0,1 % de BSA), et conserver sous forme d′aliquotes de travail entre -20 °C et -80 °C.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Biochemical and biophysical research communications, 450(1), 255-260 (2014-06-20)
We have previously demonstrated promotion by growth differentiation factor-5 (GDF5) of brown adipogenesis for systemic energy expenditure through a mechanism relevant to activating the bone morphological protein (BMP) receptor/mothers against decapentaplegic homolog (Smad)/peroxisome proliferator-activated receptor gamma co-activator 1α (PGC-1α) pathway.
Cartilage-derived morphogenetic proteins. New members of the transforming growth factor-beta superfamily predominantly expressed in long bones during human embryonic development.
Chang, C.H. et al.
The Journal of Biological Chemistry, 45, 28227-28234 (1994)
Archives of biochemistry and biophysics, 560, 27-35 (2014-08-01)
Adipocyte differentiation is key to determining the number of adipocytes during the development of obesity. Recent studies have shown that growth differentiation factor-5 (GDF5) promotes brown adipogenesis, however its role in white adipogenesis is still uncertain. The aim of the
Questions
Évaluations
★★★★★ Aucune valeur de notation