SRP3185
VEGF-D human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FIGF, Vascular Endothelial Growth Factor-D
331,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
331,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
20.0-22.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FIGF(2277)
Description générale
Recombinant human VEGF-D is a 26.2 kDa non-disulfide linked homodimeric protein consisting of two 117 amino acid polypeptide chains. Due to glycosylation the protein migrates as a 20.0-22.0 kDa band under non-reducing condition.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.