Principaux documents
SRP0726
Sigma-Aldrich
STK21 (CIT), Active
recombinant
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
10 μG
428,00 €
428,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
10 μG
428,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
428,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
Poids mol.
~74 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_007174
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... STK21(11113)
Application
Useful for kinase assay and Western blot.
Actions biochimiques/physiologiques
Recombinant human STK21 (CIT) (1-449) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. STK21 is a serine/threonine-protein kinase that functions in cell division and also to promote efficient cytokinesis. STK21 is a novel molecular mechanism for a subset of human malformation syndromes of the central nervous system (1). STK21 is also associated with bipolar disorder and risk for schizophrenia. STK21 is a novel partner for the GTP-bound forms of rho and rac (2).
Reconstitution
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stockage et stabilité
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable