SRP0662
CBL-B (Y363F), His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, SH3-binding protein CBL-B
About This Item
Description générale
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable