Principaux documents
SRP0661
Sigma-Aldrich
CBL-B, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, SH3-binding protein CBL-B
50 μG
563,00 €
563,00 €
Date d'expédition estimée le03 mai 2025
Changer de vue
50 μG
563,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
563,00 €
Date d'expédition estimée le03 mai 2025
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
48 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CBLB(868)
Description générale
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3- binding protein CBL-B GenBank Accession No. NM_170662, a.a. 39 - 426 with N-terminal His-tag and N-terminal Avi-tag, expressed in an E. coli expression system. This protein was enzymatically biotinylated in vivo using Avitag technology. MW=48 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :