Documents
SRP0649
Sigma-Aldrich
ARG2, His-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
Kidney-Type Arginase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
38 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ARG2(384)
Description générale
Human Arginase 2B (ARG2B) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_001172, amino acids 22-355, with an N-terminal His-tag, expressed in an SF9 insect cell expression system. MW = 38 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable