Principaux documents
SRP0637
Sigma-Aldrich
PD-L1 (R113A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
50 μG
433,00 €
433,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
433,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
433,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
54 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD274(29126)
Description générale
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1) with a R113A mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1,with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable