The buffer used to prepare this product is 8 mM phosphate, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20 % glycerol.
SRP0624
FCRN, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Brambell receptor, neonatal Fc receptor
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
32 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... FCGRT(2217)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What are the constituents of the buffer this protein is supplied in? Thanks
1 réponse-
Utile ?