Documents
SRP0604
Sigma-Aldrich
Human CD226, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1)
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
52.8 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD226(10666)
Description générale
Human CD226 antigen also known as DNAX accessory molecule 1(DNAM-1), GenBank Accession No.NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 52.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable