SRP0579
Human TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
3-dioxygenase, TDO-2, TDO2, Tryptophan 2
492,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
492,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
49 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TDO2(6999)
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)