Principaux documents
SRP0529
Sigma-Aldrich
Mouse PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
50 μG
591,00 €
591,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
50 μG
591,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
591,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
54 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... CD274(60533)
Description générale
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_021893, a.a. 18-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a and with a Cterminal Avitag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using AviTag technology. MW = 54 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable