SRP0469
TAF1L (1517-1649) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥79% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥79% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
16.4 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TAF1L(138474)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable