SRP0429
PDE4A10 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥75% (compared to standard)
Poids mol.
117 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE4A(5141)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable