Principaux documents
SRP0421
Sigma-Aldrich
DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HDPY-30, Saf19, dpy-30 homolog
50 μG
711,00 €
711,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
50 μG
711,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
711,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
12 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... DPY30(84661)
Description générale
Human dpy-30 homolog, or DPY30 (GenBank Accession No. NM_032574) amino acids 2 – 99 (end) with N-terminal His-tag, MW= 12 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Anamika Patel et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 24242-24256 (2009-06-27)
Transcription in eukaryotic genomes depends on enzymes that regulate the degree of histone H3 lysine 4 (H3K4) methylation. The mixed lineage leukemia protein-1 (MLL1) is a member of the SET1 family of H3K4 methyltransferases and is frequently rearranged in acute
Zhuojin Xu et al.
The Journal of cell biology, 186(3), 343-353 (2009-08-05)
Histone lysine methyltransferase complexes are essential for chromatin organization and gene regulation. Whether any of this machinery functions in membrane traffic is unknown. In this study, we report that mammal Dpy-30 (mDpy-30), a subunit of several histone H3 lysine 4