SRP0395
SETD2 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HYPB, SET domain containing 2, SET2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
60.9 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SETD2(29072)
Description générale
Human SETD2/pGEX6P1 (GenBank Accession No. NM_014159), amino acids 1418-1714 with N-terminal GST-tag, MW= 60.9kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable