Principaux documents
SRP0361
Sigma-Aldrich
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CNK, FNK, PRK, polo-like kinase 3
100 μG
649,00 €
649,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
649,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
649,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
80.5 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PLK3(1263)
Description générale
Human N-terminal MBP tagged Plk3 polo box domain (GenBank Accession No.NM_004073/NP_004064), amino acids 335-646 with C-terminal His-tag, MW=80.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Zhongkui Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(17), 16843-16850 (2005-01-27)
RelA, the p65 subunit of NF-kappaB transcription factors, plays a key role in regulation of antiapoptotic and proapoptotic responses. However, the downstream target genes regulated by RelA-NF-kappaB in the initiation of proapoptotic signaling were not identified. We previously showed that
Suqing Xie et al.
Oncogene, 23(21), 3822-3829 (2004-03-17)
MEK1, a gene product that regulates cell growth and differentiation, also plays an important role in Golgi breakdown during the cell cycle. We have recently shown that polo-like kinase (Plk3) is Golgi localized and involved in Golgi dynamics during the