SRP0272
PDE7B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Phosphodiesterase 7B, cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 7B
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥40% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥53 pmol/min-μg
Poids mol.
66 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE7B(27115)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires