SRP0198
PARP11 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
C12orf6, DKFZp779H0122, MIB006, Poly (ADP-ribose) Polymerase 11
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
65.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PARP11(57097)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1