SRP0170
ACK1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Activated Cdc42-associated kinase 1, TNK2, Tyrosine kinase, non-receptor, 2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
68 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNK2(10188)
Description générale
Human Ack1 (GenBank Accession No. NM_005781), full length (amino acids 110-476) with N-terminal GST tag, MW = 68kDa, expressed in Sf9 insect cell systems.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires