Principaux documents
SRP0160
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44) human
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
HIST1H3E, Histone H3.1
160 NMOL
227,00 €
227,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
160 NMOL
227,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
227,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
~2 kDa
Conditionnement
pkg of 160 nmol
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HIST1H3E(8353)
Description générale
A peptide substrate for Histone 3 K27 methyltransferases.
Application
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 K27 methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Forme physique
Supplied as water solution, 800 μM
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.