SML3838
TP003
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′,4-Difluoro-5′-[8-fluoro-7-(1-hydroxy-1-methylethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-[1,1′-biphenyl]-2-carbonitrile, 4,2’-Difluoro-5’-[8-fluoro-7-(1-hydroxy-1-methylethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl]biphenyl-2-carbonitrile, TP-003
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable