SML3765
ISA-2011B
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
rel-(5R,10aR)-5-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)-8,9,10a,11-tetrahydro-9-methyl-5H-1,3-dioxolo[4,5-g]pyrazino[1,2-b]isoquinoline-7,10-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C1N2[C@@H](C3=CC4=C(C=C3C[C@]2(C(N(C)C1)=O)[H])OCO4)C5=CNC6=CC=C(Cl)C=C56
Actions biochimiques/physiologiques
ISA-2011B is a cell-permeable, selective PIP5K1α inhibitor that blocks its downstream PI3K/AKT phosphorylation and the production of PI(4,5)P2 from its PI(4)P precursor. ISA-2011B effectively inhibits propagation of both measles and nipah viruses in cell culture (40 - 50 µM) with minimal toxicity, suppresses inflammation, cancer growth and invasion in multiple models.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable