SML3625
BAY-069
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Chloro-3-(o-tolyloxy)naphthalen-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(5-chloro-4-(2-methyl-phenoxy)-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),2,4,7,9-pentaen-2-yl)-6-(trifluoro-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-2,4-dione, BAY 069, BAY069
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable