Principaux documents
SML3547
Sigma-Aldrich
8RK59
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-Xyano-N-(5-(2-(4-(4-(5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)acetyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H39BF2N10O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
688.60
Code UNSPSC :
41104922
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, Faint orange to red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN4N=NC(CCCCC(C5=C(C)C=C(C)N5[B-]6(F)F)=C7[N+]6=C(C)C=C7C)=C4)=O)CC3
Actions biochimiques/physiologiques
8RK59 is a cellularly active covalent fluorescent probe that targets selectively active UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1). 8RK59 selectively and spatiotemporally report UCHL1 activity in zebrafish embryos.
Cellularly active covalent fluorescent probe that targets selectively active UCHL1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Raymond Kooij et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(39), 16825-16841 (2020-09-05)
Many reagents have emerged to study the function of specific enzymes in vitro. On the other hand, target specific reagents are scarce or need improvement, allowing investigations of the function of individual enzymes in their native cellular context. Here we