Principaux documents
SML3461
Sigma-Aldrich
Exatecan mesylate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1S,9S)-9-Ethyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1H,12H-benzo[de]pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-1-amine methanesulfonate, DX8951f
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H22FN3O4· CH3SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C1N2C(C3=NC4=CC(F)=C(C(CC[C@@H]5N)=C4C5=C3C2)C)=CC6=C1COC([C@@]6(CC)O)=O.OS(=O)(C)=O
InChI
1S/C24H22FN3O4.CH4O3S/c1-3-24(31)14-6-18-21-12(8-28(18)22(29)13(14)9-32-23(24)30)19-16(26)5-4-11-10(2)15(25)7-17(27-21)20(11)19;1-5(2,3)4/h6-7,16,31H,3-5,8-9,26H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t16-,24-;/m0./s1
Clé InChI
BICYDYDJHSBMFS-GRGFAMGGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Exatecan mesylate is a water soluble camptothecin (CPT) analog that exhibits a stronger topoisomerase-I inhibitory and antitumor activities and is highly effective against P-glycoprotein (P-gp) mediated multi-drug resistant cells. Several of the exatecan derivative based antibody-drug and peptide-drug conjugate payloads display high therapeutic indices universally across solid tumors.
Water soluble camptothecin (CPT) analog that exhibits a stronger topoisomerase-I inhibitory and antitumor activities
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable