SML3395
KDM5-C70
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
C 70, C-70, C70, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)isonicotinate, KDM5-C49 ethyl ester, KDOAM-20 ethyl ester, KDOAM-21, KDOAM20 ethyl ester, KDOAM21
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
, Light yellow to very dark red-bown
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CN(CCN(C(CNCC1=CC(C(OCC)=O)=CC=N1)=O)CC)C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable