Principaux documents
SML3019
Sigma-Aldrich
TH1760
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-{[4-(1H-indole-5-carbonyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
78,50 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.45
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
78,50 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC(O2)=C(C=C1)NC2=O)(N3CCN(CC3)C(C4=CC5=C(C=C4)NC=C5)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
TH1760 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of NUDT15 (NUDIX-type 15) that directly binds into the NUDT15 catalytic pocket. TH1760 sensitized cells to 6-thioguanine.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of NUDT15 (NUDIX-type 15) that directly binds into the NUDT15 catalytic pocket
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Si Min Zhang et al.
Nature chemical biology, 16(10), 1120-1128 (2020-07-22)
The NUDIX hydrolase NUDT15 was originally implicated in sanitizing oxidized nucleotides, but was later shown to hydrolyze the active thiopurine metabolites, 6-thio-(d)GTP, thereby dictating the clinical response of this standard-of-care treatment for leukemia and inflammatory diseases. Nonetheless, its physiological roles