SML2896
ONO-2506
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-(2R)-2-Propyloctanoic acid, (2R)-2-Propyloctanoic acid, (R)-(-)-2-Propyloctanoic acid, (R)-2-Propyloctanoic acid, Arundic acid, ONO 2506, ONO2506
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
Clé InChI
YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable