SML2710
ZCZ011
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Methyl-3-(2-nitro-1-(thiophen-2-yl)ethyl)-2-phenyl-1H-indole, 6-Methyl-3-[2-nitro-1-(2-thienyl)ethyl]-2-phenyl-1H-indole, ZCZ 011, ZCZ-011
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable