SML2705
TP-008
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)-5-methyl-4-pyridinyl]-1,2-dihydro-2-oxo-3H -imidazo[4,5-c ]pyridine-3-acetamide, 2-(1-(2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)-5-methylpyridin-4-yl)-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-3(2H)-yl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable