Merck
Passer à
SML2602
CW3388
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)octahydro-azocine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
87,60 €
25 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
283,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H25N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
87,60 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
InChI key
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CW3388 is a cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation. CW3388 potently inhibits the cholesterol biosynthesis enzyme Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It promotes myelination in vitro.
cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation; inhibitor of Δ8,7-sterol isomerase (EBP)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1179SML2874SML1670
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c