Principaux documents
SML2569
Sigma-Aldrich
JH-II-127
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[4-[[5-Chloro-4-(methylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]-4-morpholinylmethanone
5 MG
89,30 €
25 MG
292,00 €
89,30 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
89,30 €
25 MG
292,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H21ClN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
89,30 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1c2c(nc([nH]c2NC)Nc3c(cc(cc3)C(=O)N4CCOCC4)OC)nc1
InChI
1S/C19H21ClN6O3/c1-21-16-15-12(20)10-22-17(15)25-19(24-16)23-13-4-3-11(9-14(13)28-2)18(27)26-5-7-29-8-6-26/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24,25)
Clé InChI
HUEKBQXFNHWTQQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
JH-II-127 is an orally available, brain penetrant, potent and selective inhibitor of both wild-type and G2019S mutant Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2). JH-II-127 inhibits phosphorylation of the Ser910 and Ser935 of both wild-type and G2019S mutant LRRK2. It causes complete inhibition of LRRK2 in mouse brain at 100 mg/kg.
orally available, brain penetrant, potent and selective inhibitor of both wild-type and G2019S mutant Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
John M Hatcher et al.
ACS medicinal chemistry letters, 6(5), 584-589 (2015-05-26)
Activating mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are present in a subset of Parkinson's disease (PD) patients and may represent an attractive therapeutic target. Here we report a 2-anilino-4-methylamino-5-chloropyrrolopyrimidine, JH-II-127 (18), as a potent and selective inhibitor of both
Farzaneh Atashrazm et al.
Clinical pharmacology : advances and applications, 8, 177-189 (2016-11-02)
Major advances in understanding how genetics underlies Parkinson's disease (PD) have provided new opportunities for understanding disease pathogenesis and potential new targets for therapeutic intervention. One such target is leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), an enigmatic enzyme implicated in both