Documents
SML2554
Sigma-Aldrich
RIPK2 inhibitor 1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-benzamide, MolPort-016-359-762
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to very dark gray
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=NC=CN3C)=CC=C2)=O)C=C1NC(C4=CC=CC=C4)=O
Actions biochimiques/physiologiques
RIPK2 inhibitor 1 is a potent and selective inhibitor of Receptor interacting protein kinase 2 (RIPK2) that potently inhibit NFκB activity and the proliferation of cancer cell lines. RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation in rodent models.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable