Principaux documents
SML2309
Sigma-Aldrich
Oxaphenamide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-N-(4-hydroxyphenyl)benzamide, 4′-Hydroxysalicylanilide, Osalmide, Oxaphenamide, p-hydroxyphenylsalicylamide
100 MG
72,00 €
72,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
72,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
72,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C13H11NO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)14-13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,15-16H,(H,14,17)
Clé InChI
LGCMKPRGGJRYGM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Osalmid is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis in HepG2.2.15 cells. Osalmid inhibits RR (ribonucleotide reductase) activity in vivo, and exhibits synergistic effect with lamivudine on inactivation mutant HBV strain. Osalmid is a biliation activator (choleretic agent), but a mechanism of this activity remains unknown.
potent inhibitor of ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) that potently inhibits HBV DNA and cccDNA synthesis; choleretic agent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3