Principaux documents
SML2184
Sigma-Aldrich
Kevetrin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Kevetrin hydrochloride, 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride, Carbamimidothioic acid 3-cyanopropyl ester hydrochloride, NSC 525990 HCl
5 MG
82,10 €
25 MG
265,00 €
82,10 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
82,10 €
25 MG
265,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9N3S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
82,10 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(SCCCC#N)=N.Cl
InChI
1S/C5H9N3S.ClH/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;/h1-2,4H2,(H3,7,8);1H
Clé InChI
NCXJZJFDQMKRKM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Kevetrin is an activator/stabilizer of wild type p53 tumor suppressor protein in human lung carcinoma and ovarian cancer cells that induces cell cycle arrest and apoptosis. Additionally Kevetrin down-regulates oncogenic mutant p53 in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Kevetrin inhibits tumor growth in xenograft model of ovarian cancer.
wild type p53 stabilizer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable