SML1988
TASIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1′-(4-Methoxyphenylsulfonyl)-4-methyl-1,4′-bipiperidine hydrochloride, 1,4′-Bipiperidine, 1′-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-methyl-, hydrochloride, Truncated APC Selective INhibitor-1
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(CC1)CCN1C(CC2)CCN2S(C3=CC=C(OC)C=C3)(=O)=O.[H]Cl
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable