SML1955
Ciclesonide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(11,16)-16,17-[[(R)-Cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])[C@]4(O[C@@](C6CCCCC6)([H])O5)C(COC(C(C)C)=O)=O)=CC(C=C1)=O
InChI
1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1
Clé InChI
LUKZNWIVRBCLON-GXOBDPJESA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable