SML1900
Sobetirome
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic acid, 3,5-Dimethyl-4-(4′-hydroxy-3′-isopropylbenzyl)phenoxyacetic acid, GC 1, GC-1
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(CC(=O)O)c1cc(c(c(c1)C)Cc2cc(c(cc2)O)C(C)C)C
InChI
1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)
Clé InChI
QNAZTOHXCZPOSA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3