SML1894
SYP-5
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-1-(5-Hydroxy-2-2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)-3-(2-thienyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-3-(thio-phen-2-yl)prop-2-en-1-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=CC=C1C(/C=C/C3=CC=CS3)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable