SML1805
APS-2-79 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,7-Dimethoxy-N-(2-methyl-4-phenoxyphenyl)quinazolin-4-amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3=NC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43.[H]Cl
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable