Principaux documents
SML1801
Sigma-Aldrich
CeMMEC13
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.34
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C1=C2C=CC=C1)C(C=C2C(NC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
CeMMEC13 is a potent inhibitor of the second bromodomain of the transcription initiation factor TAF1 with an an IC50 value of 2.1 μM and with minimal inhibition of BRD4, BRD9, CREBBP, or EP300. CeMMEC13 was found to synergize with BRD4 inhibitor (S)-JQ1 to arrest the proliferation of leukemia cell line THP1 and lung adenocarcinoma cell line H23.
CeMMEC13 is a potent inhibitor of the second bromodomain of the transcription initiation factor TAF1.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable