SML1701
BX430
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2,6-Dibromo-4-(1-methylethyl)phenyl]-N′-(3-pyridinyl)urea
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=CC(C(C)C)=CC(Br)=C1NC(NC2=CC=CN=C2)=O
InChI
1S/C15H15Br2N3O/c1-9(2)10-6-12(16)14(13(17)7-10)20-15(21)19-11-4-3-5-18-8-11/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,21)
Clé InChI
JFNKIJKRXKPQCC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable